2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Isobutyltetrahydropyrrole hydrochloride, 2-(2-Methylprop-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
OR12520-1G OR12520-5G
APOSOR12520-1GEA 161 EUR
APOSOR12520-1G APOSOR12520-5G
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇N·ClH
Molecular Weight: 163.688 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840008
CAS-Nummer: 1184994-37-3