2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde, 2,6-Dichloro-3-formyl-1-azanaphthalene, 2,6-Dichloro-3-formylquinoline
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 317 EUR
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 226,059 g/mol
Schmelzpunkt: 191…192 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06202347
CAS-Nummer: 73568-41-9