[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(4-Chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4-chlorodiphenyl ether hydrochloride, 3-(4-Chlorophenoxy)benzylamine hydrochloride
OR12557-250MG
OR12557-1G
APOSOR12557-250MGEA
82.8
EUR
APOSOR12557-250MG
APOSOR12557-1G
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO·ClH Molecular Weight: 270,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089409 CAS-Nummer: 1171023-50-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |