3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Chlorosulphonyl)-4'-methyldiphenyl ether, 4-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene
OR12564-100MG
OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA
302
EUR
APOSOR12564-100MG
APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₃S Molecular Weight: 282,743 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089489 CAS-Nummer: 885950-86-7 UN: 3261 ADR: 8,III |