5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol, 3-Carboxy-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
OR12623-1G OR12623-250MG
APOSOR12623-1GEA 323 EUR
APOSOR12623-1G APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₃
Molecular Weight: 142.113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699178
CAS-Nummer: 58364-97-9