4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12639-250MG
OR12639-1G
OR12639-5G
APOSOR12639-250MGEA
198
EUR
APOSOR12639-250MG
APOSOR12639-1G
APOSOR12639-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,086 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702650 CAS-Nummer: 1209459-93-7 |