N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: β-Amino-N,N-dimethylphenethylamine
OR12706-1G OR12706-250MG
APOSOR12706-1GEA 126 EUR
APOSOR12706-1G APOSOR12706-250MG
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164.247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862528
CAS-Nummer: 31788-88-2