2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Chlorobenzhydryl)methanesulphonyl chloride
OR12708-250MG
OR12708-50MG
APOSOR12708-250MGEA
244
EUR
APOSOR12708-250MG
APOSOR12708-50MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂O₂S Molecular Weight: 315.215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631949 CAS-Nummer: 885950-96-9 UN: 1759 ADR: 8 III |