2-Phenylmorpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Morpholin-2-yl)benzene hydrochloride
OR12786-1G
OR12786-5G
OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA
143
EUR
APOSOR12786-1G
APOSOR12786-5G
APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 199,677 g/mol Schmelzpunkt: 148…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03869024 CAS-Nummer: 23972-42-1 |