3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-(morpholin-3-yl)benzene hydrochloride
OR12857-100MG OR12857-250MG
APOSOR12857-100MGEA 377 EUR
APOSOR12857-100MG APOSOR12857-250MG
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClNO·ClH
Molecular Weight: 234,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840094
CAS-Nummer: 1172507-31-1