[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Methoxyphenoxy)benzylamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4'-methoxydiphenyl ether hydrochloride
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 870 EUR
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840098
CAS-Nummer: 154108-33-5