2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Piperazin-2-yl)pyridine trihydrochloride
OR12885-250MG
OR12885-1G
APOSOR12885-250MGEA
429
EUR
APOSOR12885-250MG
APOSOR12885-1G
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Formel:
C₉H₁₃N₃·3ClH Molecular Weight: 272,602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702426 CAS-Nummer: 1171887-03-8 |