4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl piperidin-4-yl sulphone hydrochloride, 4-Benzenesulphonylpiperidine Hydrochloride
OR12886-1G OR12886-5G
APOSOR12886-1GEA 256 EUR
APOSOR12886-1G APOSOR12886-5G
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO₂S·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840151
CAS-Nummer: 1172500-91-2