2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12896-100MG OR12896-250MG OR12896-1G
APOSOR12896-100MGEA 144 EUR
APOSOR12896-100MG APOSOR12896-250MG APOSOR12896-1G
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Molecular Weight: 200.193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840028
CAS-Nummer: 887344-43-6