Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12997-100MG OR12997-1G OR12997-250MG
APOSOR12997-100MGEA 0 EUR
APOSOR12997-100MG APOSOR12997-1G APOSOR12997-250MG
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₁₃ClO₂S
Siedepunkt: 92…95 °C (0,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03452748
CAS-Nummer: 4352-30-1
UN: 3265
ADR: 8,III