N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 26.1 EUR
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Molecular Weight: 202,638 g/mol
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06407995
CAS-Nummer: 19499-60-6