8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13235-100MG
OR13235-250MG
APOSOR13235-100MGEA
42.2
EUR
APOSOR13235-100MG
APOSOR13235-250MG
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466084 CAS-Nummer: 16727-28-9 |