5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR13446-1G OR13446-100MG
APOSOR13446-1GEA 125 EUR
APOSOR13446-1G APOSOR13446-100MG
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₉N₃O₂
Molecular Weight: 191,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00461394
CAS-Nummer: 300691-07-0