3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Bromoacetyl)-4-methylfurazan, 2-Bromo-1-(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)ethan-1-one
OR13483-1G OR13483-100MG OR13483-250MG
APOSOR13483-1GEA 603 EUR
APOSOR13483-1G APOSOR13483-100MG APOSOR13483-250MG
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Formel: C₅H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 205,009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00505140
CAS-Nummer: 165066-97-7