3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G
OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA
174
EUR
APOSOR1362-1G
APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClN₂O₃S Molecular Weight: 258.681 g/mol Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797486 CAS-Nummer: 10185-62-3 UN: 3261 ADR: 8 II |