[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Benzyloxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole, 5-(Phenylmethoxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole
OR13727-1G
OR13727-25G
OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA
34.8
EUR
APOSOR13727-1G
APOSOR13727-25G
APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O Molecular Weight: 262,306 g/mol Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00022730 CAS-Nummer: 2436-15-9 |