Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR13735-10G OR13735-25G OR13735-5G
APOSOR13735-10GEA 183 EUR
APOSOR13735-10G APOSOR13735-25G APOSOR13735-5G
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Formel: C₅H₇N₃O₂S
Molecular Weight: 173.193 g/mol
Schmelzpunkt: 197…199 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03093787
CAS-Nummer: 64837-53-2