3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Carboxy-2-hydroxybenzonitrile, 4-Carboxy-2-cyanophenol
OR13998-1G OR13998-250MG OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA 155 EUR
APOSOR13998-1G APOSOR13998-250MG APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₃
Molecular Weight: 163.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998350
CAS-Nummer: 70829-28-6