2-(Hydroxymethyl)indoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,3-Dihydro-1H-indol-2-yl)methanol, 2,3-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-1H-indole
OR14016-1G OR14016-250MG
APOSOR14016-1GEA 328 EUR
APOSOR14016-1G APOSOR14016-250MG
2-(Hydroxymethyl)indoline
2-(Hydroxymethyl)indoline
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Schmelzpunkt: 49…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200868
CAS-Nummer: 138969-57-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III