3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide, N'-Hydroxy-3-methylpicolinimidamide
OR14020-1G
OR14020-5G
APOSOR14020-1GEA
42.2
EUR
APOSOR14020-1G
APOSOR14020-5G
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151.166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200877 CAS-Nummer: 690632-33-8 |