Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 894 EUR
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026849
CAS-Nummer: 2017-87-0