5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(2-Bromoethanoyl)-2-oxindole, 5-(Bromoacetyl)indolin-2-one, 5-(Bromoacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR1417-1G
OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA
314
EUR
APOSOR1417-1G
APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molecular Weight: 254.08 g/mol Schmelzpunkt: >225 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08690294 CAS-Nummer: 105316-98-1 UN: 3261 ADR: 8 III |