1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyano-1-methyl-1H-imidazole
OR14347-250MG OR14347-1G OR14347-5G
APOSOR14347-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR14347-250MG APOSOR14347-1G APOSOR14347-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₅N₃
Molecular Weight: 107.113 g/mol
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411537
CAS-Nummer: 66121-69-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III