Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dinitro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dinitrosalicylate
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 40.6 EUR
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆N₂O₇
Molecular Weight: 242,142 g/mol
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017561
CAS-Nummer: 22633-33-6