1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1,4-Diazepan-1-yl)furo[3,2-c]pyridine, 1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)-1,4-diazepane
OR14500-1G
OR14500-250MG
APOSOR14500-1GEA
340
EUR
APOSOR14500-1G
APOSOR14500-250MG
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O Molecular Weight: 217.267 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658987 CAS-Nummer: 845885-87-2 |