(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-4-Benzylthiazolidine-2-thione, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-thioxo-1,3-thiazolidine, (4S)-4-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidine
OR14521-1G OR14521-10G OR14521-5G
APOSOR14521-1GEA 56.7 EUR
APOSOR14521-1G APOSOR14521-10G APOSOR14521-5G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Formel: C₁₀H₁₁NS₂
Molecular Weight: 209.331 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06658216
CAS-Nummer: 171877-39-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable