(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14522-1G OR14522-5G
APOSOR14522-1GEA 0 EUR
APOSOR14522-1G APOSOR14522-5G
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 98%
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Formel: C₁₀H₁₁NS₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658217
CAS-Nummer: 110199-17-2