Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: MEthyl 4-[(z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
OR1463-1G OR1463-100MG
APOSOR1463-1GEA 30.6 EUR
APOSOR1463-1G APOSOR1463-100MG
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 194,187 g/mol
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797503
CAS-Nummer: 184778-33-4