1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1477-1G OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA 29 EUR
APOSOR1477-1G APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Formel: C₁₁H₂₂N₄·HI
Molecular Weight: 338.232 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368562
CAS-Nummer: 849776-34-7