1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dihydro-1-methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-indole, 1-(2,3-Dihydro-1-methyl-1H-indol-5-yl)-N-methylmethylamine
OR14864-1G OR14864-250MG
APOSOR14864-1GEA 357 EUR
APOSOR14864-1G APOSOR14864-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176,258 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09817499
CAS-Nummer: 906352-81-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III