4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazine, 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
OR14899-1G OR14899-5G
APOSOR14899-1GEA 174 EUR
APOSOR14899-1G APOSOR14899-5G
4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazoline
4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazoline
Formel: C₁₄H₁₉N₅O₂
Molecular Weight: 289,333 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00563872
CAS-Nummer: 60547-97-9