1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Formyl-1-[(thien-2-yl)methyl]piperidine, 2-[(4-Formylpiperidin-1-yl)methyl]thiophene
OR14936-250MG OR14936-1G
APOSOR14936-250MGEA 109 EUR
APOSOR14936-250MG APOSOR14936-1G
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NOS
Molecular Weight: 209,308 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09879953
CAS-Nummer: 926921-80-4
UN: 2735
ADR: 8,III