6-Phenylpyridazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14968-250MG
OR14968-100MG
OR14968-1G
APOSOR14968-250MGEA
0
EUR
APOSOR14968-250MG
APOSOR14968-100MG
APOSOR14968-1G
6-Phenylpyridazin-3-amine
6-Phenylpyridazin-3-amine
Formel:
C₁₀H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234636 CAS-Nummer: 14966-91-7 |