4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR15038-1G OR15038-250MG
APOSOR15038-1GEA 109 EUR
APOSOR15038-1G APOSOR15038-250MG
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₂N₄S
Molecular Weight: 220,294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407481
CAS-Nummer: 683274-67-1