N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15041-5G OR15041-10G OR15041-25G
APOSOR15041-5GEA 52.2 EUR
APOSOR15041-5G APOSOR15041-10G APOSOR15041-25G
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formel: C₁₅H₁₁N₃OS
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00587941
CAS-Nummer: 1448-64-2