5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(2-Amino-4-chlorophenyl)-1H-tetrazole
OR15044-1G OR15044-25G OR15044-5G
APOSOR15044-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15044-1G APOSOR15044-25G APOSOR15044-5G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Formel: C₇H₆ClN₅
Molecular Weight: 195.609 g/mol
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03085917
CAS-Nummer: 54013-18-2