Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4-(methoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-thiazole, Methyl 5-bromo-2-methylthiazole-4-carboxylate
OR15542-1G OR15542-250MG OR15542-5G
APOSOR15542-1GEA 75.4 EUR
APOSOR15542-1G APOSOR15542-250MG APOSOR15542-5G
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molecular Weight: 236,086 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09265508
CAS-Nummer: 899897-21-3