4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 125 EUR
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formel: C₄H₅ClN₂·ClH
Molecular Weight: 153.01 g/mol
Schmelzpunkt: 139…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01721661
CAS-Nummer: 38585-61-4