2-Brom-4,5-dimethoxyzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 122 EUR
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Brom-4,5-dimethoxyzimtsäure 97%
2-Brom-4,5-dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Molecular Weight: 287,12 g/mol
Schmelzpunkt: 253…256 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017614
CAS-Nummer: 195383-80-3