3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15920-1G
OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA
0
EUR
APOSOR15920-1G
APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Formel:
C₂₀H₂₅NO₃ Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865075 CAS-Nummer: 155836-48-9 |