1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
7-(Chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-indole
OR15945-250MG
OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA
252
EUR
APOSOR15945-250MG
APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₈ClNO₂S Molecular Weight: 229.683 g/mol Schmelzpunkt: 100…103 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09879958 CAS-Nummer: 941716-95-6 UN: 3261 ADR: 8 III |