5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Bromomethyl)-3-methyl-1,2-oxazole
OR15946-250MG OR15946-1G
APOSOR15946-250MGEA 120 EUR
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Molecular Weight: 176.011 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09879901
CAS-Nummer: 36958-61-9
UN: 3265
ADR: 8 III