2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15956-1G
OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA
0
EUR
APOSOR15956-1G
APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇N₃O₂ Molecular Weight: 201.181 g/mol Schmelzpunkt: 403.5…404.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09863218 CAS-Nummer: 259807-47-1 |