(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, [(S)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanol
OR15996-1G
OR15996-250MG
OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA
195
EUR
APOSOR15996-1G
APOSOR15996-250MG
APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Formel:
C₇H₁₅NO Molecular Weight: 129,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035736 CAS-Nummer: 205194-35-0 |