1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16017-1G
OR16017-250MG
OR16017-5G
APOSOR16017-1GEA
105
EUR
APOSOR16017-1G
APOSOR16017-250MG
APOSOR16017-5G
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
1-Benzyl-3-ethylpiperazine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂ Molecular Weight: 204,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265492 CAS-Nummer: 313657-25-9 |